Learn More
Applied Biosystems™ Kit de matrice standard DS-33 (jeu de colorants G5)
Le logiciel de ces instruments utilise la matrice multicomposant pour analyser automatiquement les cinq échantillons étiquetés avec un colorant fluorescent coloré.
Marque:  Applied Biosystems™ 4345833
204.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15731826
  • 315.00€ / 1 kit
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Contient des oligonucléotides marqués au colorant 5, utilisés pour générer la matrice multicomposant dans une solution 1X TE
Description
Description
Le kit d’étalon de matrice est utilisé pour générer la “matrice multicomposant” requise pour l’analyse des fragments d’ADN avec marqueurs 6-FAM, VIC, NED, PET et LIZ sur les systèmes Applied Biosystems séries SeqStudio, 3500 et 3730. Le logiciel de collecte de données pour ces instruments utilise la matrice multicomposant pour analyser automatiquement les cinq échantillons de couleurs différentes marqués au colorant dans un seul capillaire.
Informations sur la commande
À l’unité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
8 Runs
Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3100, analyseur génétique 3130xl, analyseur d’ADN 3730xl, analyseur génétique SeqStudio, analyseur génétique 3130, analyseur d’ADN 3730, analyseur génétique 3500xL, analyseur génétique 3500
Glace humide