Learn More
Lenz Laborglasintrumente Drying Tubes, U-Shaped, with NS Stopcocks
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
81.99€ - 109.18€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10325691
|
Lenz Laborglasintrumente
05342015 |
150 mm |
109.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10662472
|
Lenz Laborglasintrumente
05342013 |
125 mm |
81.99€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Drying tubes acc. to DIN 12616
- With removable NS stopcocks
- Side tubes plain (outer dia.: 6 mm)
- Made of DURAN™ tubing
Spécification
Verre Duran |