Learn More
Nabertherm Étuve de séchage, série TR LS avec régulateur C450
Code produit. p-7160816 Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 l
120 l
240 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15918500
Marque: Nabertherm TRS062CN
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Permet d’obtenir et de maintenir une uniformité de température parfaite.Utilisable dans différentes applications telles que le séchage, la stérilisation ou le stockage chaud.
  • Température maximale : 260°C
  • Plage de températures de fonctionnement : + 5 °C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 260 °C
  • Étuves TR 30 - TR 240 pour paillasses
  • Étuves TR 450 et TR 1050 sur pied
  • La circulation horizontale de l’air assure une uniformité de la température avec une variation de +/- 5 °C maximum
  • Chambre en acier inoxydable, alliage 304 (AISI) / (matériau DIN 1.4301), anti-corrosion et facile à nettoyer
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Grande poignée pour ouvrir et fermer la porte
  • Chargement possible en plusieurs couches à l’aide de grilles amovibles (voir tableau à droite pour le nombre de grilles amovibles incluses)
  • Porte battante ouvrant largement, avec charnières à droite et déverrouillage rapide pour les modèles TR 30 - TR 450
  • Porte à deux battants avec déverrouillage rapide pour le modèle TR 1050
  • TR 1050 équipé de roulettes de transport
  • Échappement continu dans la paroi arrière avec commande de réglage à l’avant
  • Régulation par microprocesseur PID avec système d’auto-diagnostic
  • Les relais d’état solide assurent un fonctionnement sans­nuisance sonore
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Certifications/Conformité EN 1539
Capacité (métrique) 60 l
Régulation de la température C450
Poids (métrique) 92 kg