Learn More
Nabertherm™ Fours de séchage
Avec une température de fonctionnement maximale de 300°C et une circulation d’air forcée, les fours garantissent une très bonne uniformité de la température.Ils peuvent être utilisés dans différentes applications telles que le séchage, la stérilisation ou le stockage chaud.
Marque:  Nabertherm™ TR-035ON
Code produit. 17388199
  • 4275.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Plage de températures de fonctionnement :+ 20°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 300°C.
  • Étuves TR 30 - TR 420 pour paillasses
  • Étuves TR 450 - TR 1050 sur pied
  • La circulation d’air forcé horizontale donne une uniformité de température conforme à la norme DIN 17052-1 supérieure à +/− 5°C dans l’étuve vide (avec volet d’air d’échappement fermé)
  • Boîtier de four en acier inoxydable, réf 1.4016 (DIN)
  • Chambre en acier inoxydable, alliage 304 (AISI) / (matériau DIN 1.4301), anti-corrosion et facile à nettoyer
  • Chargement possible en plusieurs couches grâce à des grilles amovibles
  • Échappement continu dans la paroi arrière avec commande de réglage à l’avant
Spécification
Spécification
C550
300°C
300 x 360 x 300 mm
230 V
30 L
Four de séchage
570 x 610 x 665 mm
2600 W