Learn More
Nabertherm™ Fours de séchage
Avec une température de fonctionnement maximale de 300°C et une circulation d’air forcée, les fours garantissent une très bonne uniformité de la température.Ils peuvent être utilisés dans différentes applications telles que le séchage, la stérilisation ou le stockage chaud.
Marque: Nabertherm™ TR-425RN
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plage de températures de fonctionnement :+ 20°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 300°C.
- Étuves TR 30 - TR 420 pour paillasses
- Étuves TR 450 - TR 1050 sur pied
- La circulation d’air forcé horizontale donne une uniformité de température conforme à la norme DIN 17052-1 supérieure à +/− 5°C dans l’étuve vide (avec volet d’air d’échappement fermé)
- Boîtier de four en acier inoxydable, réf 1.4016 (DIN)
- Chambre en acier inoxydable, alliage 304 (AISI) / (matériau DIN 1.4301), anti-corrosion et facile à nettoyer
- Chargement possible en plusieurs couches grâce à des grilles amovibles
- Échappement continu dans la paroi arrière avec commande de réglage à l’avant
Spécification
R7 | |
300°C | |
550 x 1300 x 600 mm | |
400 V |
420 L | |
Four de séchage | |
815 x 1550 x 970 mm | |
6300 W |