Learn More
Welch-Ilmvac™ Pompes à membrane sèches, sans huile, à un étage, à usage standard, MP 105 E, pression limite < 60 mbar
Les pompes à membrane sèches Welch-Ilmvac™, sans huile, à un étage, à usage standard, (MP 105 E) peuvent fournir une pression optimale de < 60 mbar à des niveaux sonores < 45 dB. Fournies avec un silencieux d’échappement.
Marque: Welch-Ilmvac™ 411421
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Type de produit : Pompe à membrane
- Sans huile : Oui
- Nombre d’étages : 1
- Application : Robustesse standard
- Déplacement d’air : 15 / 16,6 l/min
- Pression limite : Inférieure à 60 mbar
- Bruit de fond : Moins de 45 dB
- Dimensions (L/P/H) : 235 mm x 140 mm x 277 mm
- Poids : 6,25 kg
- Alimentation électrique : 230 V, 50/60 Hz
Spécification
Entraînement direct | |
8/9,1 l/min | |
140 mm | |
68 w | |
Pompe à membrane sans huile | |
277 mm | |
Système de vide | |
2 | |
Robustesse standard | |
< 60 mbar |
Silencieux d’échappement | |
115/230 V 68 w | |
MP 105 E | |
6,25 kg | |
50/60 Hz | |
235 mm | |
15 / 16,6 l/min | |
Sans huile | |
1 | |
230 V |