Learn More
Cole-Parmer™ Armoires à dessiccation Dry-Keeper™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
50,8 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le modèle vertical 08909-52 comporte trois étagères transparentes ventilées qui s’adaptent à 15 niveaux, une porte avec un hygromètre à cadran intégré et un plateau à dessiccation
- Les armoires à dessiccation non électriques sont disponibles dans des modèles horizontaux, verticaux ou empilables.
- Les modèles horizontaux et verticaux sont en acrylique transparent
- Les dessiccateurs empilables en PS fumés teintés peuvent être empilés jusqu’à cinq niveaux pour économiser de l’espace
Specifications
Specifications
| Couleur | Transparent |
| Modèle d’armoire | Empilage vertical |
| Matériau | Acrylique |
| Volume (impérial) | 2,01 pi3 |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 39,4 x 31,8 x 50,8 cm |
| Hauteur (métrique) | 50,8 cm |
| Profondeur (métrique) | 39,4 cm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction