Learn More
Cole-Parmer™ Coffre de stockage à glace sèche ThermoSafe 450
Conçu avec une partie centrale isolante en plastique en mousse ultra-épaisse. Le coffre de stockage à glace sèche Cole-Parmer™ ThermoSafe 450 a une capacité de 85 lb.
Marque: Cole-Parmer™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 10.71000kg
Description
Conçu avec une partie centrale isolante en plastique en mousse ultra-épaisse. Le coffre de stockage à glace sèche Cole-Parmer™ ThermoSafe 450 a une capacité de 85 lb.
- Six jours pour 90 lb de glace sèche pour sublimer 5 lb
- En polyéthylène robuste à double paroi
- Mousse de polyuréthane ultra-épaisse isolée
Spécification
90 lb, 1,6 pi3 | |
35,6 cm | |
Polycarbonate | |
1/boîte | |
40,823 L |
38,7 cm | |
38,7 cm | |
Coffre de stockage à glace sèche ThermoSafe | |
Gris |