Learn More
Grant Instruments™ Chauffage/refroidisseur de bloc à sec
Click to view available options
Capacité:
Contient jusqu’à 32 microtubes
Description
À utiliser avec des applications de laboratoire nécessitant un refroidissement et un chauffage dans des microtubes dans le réglage de la température.
- Permet de basculer facilement entre les modes de refroidissement et de chauffage
- Avantageux lors de l’utilisation des microquantités de réactifs utilisés dans les microtubes
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Réduction à la source
- Recyclable
Spécification
Spécification
Capacité | Contient jusqu’à 32 microtubes |
Plage de températures (métrique) | -10°C à +100°C |
Type | Bloc à bain sec |
Stabilité de la température | ± 0,1°C |
Uniformité de la température | ± 0,5°C |
Minuteur | 1 min à 96 h |
Garantie | 2 ans |
Dimensions (L x l x H) | 260 x 240 x 165 mm |
Longueur (métrique) | 260 mm |
Largeur (métrique) | 240 mm |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Grant Instruments™ Chauffage/refroidisseur de bloc à sec >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu