Learn More
Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Maximum Recovery Diluent (Tryptone sel)
Simplifiez la préparation des milieux dans les laboratoires agroalimentaires grâce à ce milieu déshydraté de haute qualité dans un format en poche pratique ; il suffit de remplir, de mélanger et de distribuer, ce qui se traduit par un gain de temps au laboratoire.
1630.00€ - 2365.00€
Spécification
Couleur Transparent, incolore
Contenu et stockage 10°C à 30°C
Description Diluant de récupération maximale Dry-Bags (MRD)
Type de produit Milieux de culture
Quantité 10/paquet
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Format Rendement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Format Rendement Prix Quantité et disponibilité  
11409858
Afficher les documents
Thermo Scientific™
DB0733W
Dry-Bags™, sans filtre 20L
1630.00€
Pack de 10
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12660299
Afficher les documents
Thermo Scientific™
DB0733M
Dry-Bags™, avec filtre 20L
2365.00€
1 pièce
En stock
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des milieux de culture et des diluants pour l’analyse microbiologique des aliments à l’aide des Thermo Scientific™ Dry-Bags™ diluant maximum recovery (Tryptone sel). Le milieu irradié est fourni dans des poches légères en plastique transparent : il suffit d’ajouter de l’eau et votre milieu est prêt à l’emploi. Chaque poche permet de créer 20 litres de milieu, qui peuvent être distribués à l’aide du flexible de sortie.
Utilisez le diluant maximum recovery (Tryptone sel) comme un milieu qui associe l’effet protecteur des peptones à l’action osmotique de la solution saline physiologique. La faible concentration de peptones n’entraîne pas la multiplication des organismes dans les 45 minutes (entre 20 et 25°C) suivant la dilution de l’échantillon. La force isotonique du diluant assure la viabilité des organismes d’origine diverses et qui peuvent être vulnérables dans de l’eau distillée ou dans des suspensions aqueuses.
Pratique
  • Rapide et facile à préparer : il suffit d’ajouter de l’eau déminéralisée à chaque Dry-Bag par le filtre stérilisant, et ceux-ci sont prêts en quelques minutes. L’eau pré-stérilisée peut également être ajoutée dans des conditions aseptiques.
Bon rapport coût-efficacité
  • Léger à transporter : il n’est plus nécessaire de peser les milieux ni de recourir à une stérilisation, ce qui réduit la charge de travail des services de préparation des milieux et des équipements.
Sûr
  • Pas de manipulation de verrerie ou de pesée du milieu de culture nécessaire ; vous n’avez pas besoin d’ajouter de réactifs supplémentaires et les poches vides peuvent être jetées comme tout autre déchet de laboratoire.
Qualité garantie 
  • Des certificats de qualité sont disponibles pour chaque lot afin de réduire la charge de travail liée au contrôle qualité.
Organisation du laboratoire 
  • Les Dry-Bags sont facilement adaptables aux organisations de travail des laboratoires ainsi qu’aux équipements tels que les diluteurs automatisés.
Facilité d’utilisation 
  • Les Dry-Bags sont faciles à préparer et à distribuer avec un minimum de formation.
Gain de place
  • Avec un conditionnement pratique en coffret de cinq ou de dix, les poches Dry-Bags prennent relativement peu d’espace par rapport aux milieux préparés et peuvent être reconstitués en fonction de vos besoins.
Les milieux en Dry-Bags réhydratés peuvent être conservés pendant trois jours à température ambiante (à l’écart de sources de lumière forte) et sont disponibles avec filtres intégrés pour plus de commodité ou sans filtre pour plus d’économies. Pour les Dry-Bags fournis sans filtre, des filtres autoclavables, réutilisables sont également disponibles (DB0200A). Pour plus de commodité, il est recommandé de remplir les Dry-Bags à l’aide de la pompe péristaltique Thermo Scientific (DB2000A ou DB3000A) et d’en distribuer le contenu à l’aide du diluteur automatisé Thermo Scientific (DB4000A).
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin.
Spécification
Spécification
Transparent, incolore
Diluant de récupération maximale Dry-Bags (MRD)
10/paquet
10°C à 30°C
Milieux de culture
20L
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 2 ans