Learn More
Thermo Scientific™ Eau peptonée tamponnée Dry-Bags™
Code produit. 13285459
Click to view available options
Format:
Dry-Bags™, avec filtre
Dry-Bags™, sans filtre
Rendement:
20 l
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 13285459
Marque: Thermo Scientific™ DB0509W
Simplifiez la préparation des milieux dans les laboratoires agro-alimentaires grâce à ces milieux déshydratés de haute qualité disponibles dans un format de poches pratiques ; il suffit d’ouvrir le dispositif de remplissage, ce qui constitue un gain de temps précieux dans le laboratoire.
Gagnez du temps dans la préparation de milieux et de diluants en vrac pour l’analyse microbiologique des aliments à l’aide de l’eau peptonée tamponnée Thermo Scientific™ Dry-Bags™. Le milieu irradié est fourni dans des poches légères en plastique transparent : il suffit d’ajouter de l’eau et votre milieu est prêt à l’emploi. Chaque poche permet de créer 20 L de milieu, qui peuvent être distribués à l’aide du flexible de sortie.
Utilisez l’eau peptonée tamponnée comme un milieu de pré-enrichissement, avant l’enrichissement sélectif pour l’isolement des salmonelles provenant des aliments. Elle fournit également les conditions favorables à la réanimation des cellules qui ont été endommagées par les processus de conservation des aliments.
Pratique
  • Rapide et facile à préparer — il suffit d’ajouter de l’eau déionisée à chaque Dry-Bag par le filtre stérilisant, et ceux-ci sont prêts en quelques minutes. L’eau pré-stérilisée peut également être ajoutée dans des conditions aseptiques.
Économique
  • Léger à transporter — il n’est plus nécessaire de peser les milieux ni de recourir à une stérilisation, ce qui réduit la charge de travail des services de préparation des milieux et du matériel.
Sécurité
  • Pas de manipulation de verrerie ou de pesée du milieu de culture nécessaire, vous n’avez pas besoin d’ajouter de réactifs supplémentaires — les poches vides peuvent être jetées comme tout autre déchet de laboratoire.
Qualité garantie
  • Des certificats de qualité sont disponibles pour chaque lot afin de réduire la charge de travail liée au contrôle qualité.
Organisation du laboratoire
  • Les Dry-Bags s’adaptent facilement aux processus de travail des laboratoires et aux équipements tels que les diluteurs automatisés.
Facilité d’emploi
  • Les Dry-Bags sont faciles à remplir et à utiliser. Aucune formation particulière n’est nécessaire.
Gain de place
  • Conditionnés de manière pratique, par coffrets de cinq ou dix, les Dry-Bags vous font gagner de l’espace de stockage par rapport aux milieux préparés et peuvent être fabriqués selon vos besoins.
Les milieux en Dry-Bags réhydratés peuvent être conservés pendant 3 jours à température ambiante (à l’écart de sources de lumière forte) et sont disponibles avec filtres intégrés pour plus de commodité ou sans filtre pour plus d’économies. Pour les Dry-Bags fournis sans filtre, des filtres autoclavables, réutilisables sont également disponibles (DB0200A). Pour plus de commodité, il est recommandé de remplir les Dry-Bags à l’aide de la pompe péristaltique Thermo Scientific (DB2000A ou DB3000A) et d’en distribuer le contenu à l’aide du diluteur automatisé Thermo Scientific (DB4000A).
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent, paille
Contenu et stockage 10°C à 30°C
Description Eau peptonée tamponnée
Format Dry-Bags™, sans filtre
Type de produit Milieux de culture
Quantité 10/boîte
Rendement 20 l