Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotor tambour pour 6 cassettes avec couvercle
Traitez des microplaques, des plaques et barrettes de tubes PCR, des flacons de réaction et de nombreux dispositifs de filtration et de purification centrifuges couramment utilisés grâce ce rotor à tambour Sigma™.
Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 11136
Code produit. 10299621
  • 1465.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Fabrication précise à partir de matériaux modernes et certifiés haute performance
  • Peut être utilisé en continu à vitesse maximale et à + 4°C dans presque toutes les centrifugeuses Sigma
  • Peut être utilisé pour de nombreux cycles avec une charge maximale et à vitesse maximale, jusqu’à 50 000 cycles
Spécification
Spécification
Rotor à tambour
16 690 x g
Cassettes n° 14000 14002 14020 14021 ; compatible avec Sigma 3-16, Sigma 3-16K, Sigma 3-18K, Sigma 3-18, Sigma 3-16KL, Sigma 3-16P, Sigma 3-30KS, Sigma 3-30KHS, Sigma 3-18KS, Sigma 3-18KHS
6 cassettes, max. 120 microtubes
14 500 tr/min
Couvercle 17826