Learn More
asecos™ Rayonnage avec bac de rétention de PE
Pour un remplissage et stockage sûr de substances dangereuses présentant un risque de pollution de toutes les classes de risque
Marque:  asecos™ 13137
Code produit. 17816416
  • 735.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • pour le stockage d’acides, bases et d’autres produits chimiques
  • Remplissage sécurisé grâce à un bac de rétention faisant saillie
Spécification
Spécification
47.6 gal.
Acier
52.36 in.
52.36 in.
61.81 in.
45.98 in.
167.55 lb.
180 L
Drum Rack
1330.00 mm
1330.00 mm
1570.00 mm
1168.00 mm
76 kg