Learn More
Witeg™ Entonnoir compte-goutte avec égalisation de pression
Utilisez cet entonnoir pour ajouter lentement des réactifs sensibles à l’air dans un environnement scellé. L’entonnoir compte-goutte Witeg™ avec égalisation de pression facilite l’ajout de réactifs goutte par goutte.
304.00€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
Description | Égalisation de pression |
Graduée | Oui |
Graduations | 2ml |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Robinets d’arrêt | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Robinets d’arrêt | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11803881
|
Witeg™
1 895 007 |
500 ml | 2ml | ST 29/32 |
304.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Égalisation de pression.
- Gradué.
- Boîte : 2 pièces.
Spécification
Verre | |
Égalisation de pression | |
Oui | |
2ml |