Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoir compte-goutte de forme conique avec bouchon en PTFE
En verre borosilicaté. Les entonnoirs compte-gouttes Lenz Laborglasinstrumente™ de forme conique avec bouchon en PTFE sont utilisés pour transférer des fluides. L’entonnoir est équipé d’un robinet d’arrêt qui permet de contrôler le débit.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 04477004
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Forme conique avec manchon NS et noyau NS
- Avec bouchon en PTFE
- Avec protection de soupape filetée
- Verre borosilicaté
Spécification
1 000 ml | |
Verre borosilicaté | |
Alésage de 6,0 mm | |
PTFE |