Learn More
BRAND™ Flacons compte-gouttes ambrés avec pipette
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabrication en verre sodocalcique transparent
- Comprend une pipette compte-gouttes et une ampoule en caoutchouc
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Couleur | Ambré |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Closure Included | Oui |
| Hauteur (métrique) | 130 mm |
| Matériau du bouchon | Caoutchouc |
| Diamètre (métrique) | 45 mm |
| Type de bouchon | Bouchon de joint rodé avec ampoule en caoutchouc |