Learn More
DWK Life Sciences Flacon compte-gouttes, en verre sodo-calcique, avec pipette en verre clair RIN interchangeable, complet avec petite poire en caoutchouc
79.74 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
Description
Les flacons compte-gouttes conviennent aux liquides qui doivent être distribués en petites quantités, en particulier en goutte à goutte. Fourni avec une tétine en caoutchouc et une pipette à joint rodé. Des pipettes de rechange et des tétines en caoutchouc sont disponibles.
- Pipette en verre transparent avec joint rodé standard
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Tétine en caoutchouc naturel
Spécification
Capacité (métrique) | 50 mL |
À utiliser avec (application) | Stockage et distribution de liquides et réactifs |
Matériau | Verre sodocalcique |
Quantité | 10/Bte |
Autoclavable | Non autoclavable |