Learn More
DWK Life Sciences Flacon compte-gouttes, transparent, verre sodocalcique, fourni avec une pipette à joint rodé, complète avec une tétine en caoutchouc
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
Conditionnement:
10 pièces
Description
Les flacons compte-gouttes conviennent aux liquides qui doivent être distribués en petites quantités, en particulier en goutte à goutte. Fourni avec une tétine en caoutchouc et une pipette à joint rodé. Des pipettes de rechange et des tétines en caoutchouc sont disponibles.
- Pipette en verre transparent avec joint rodé standard
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Tétine en caoutchouc naturel
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| À utiliser avec (application) | Stockage et distribution de liquides et réactifs |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Quantité | 10/Bte |
| Autoclavable | Non autoclavable |