Learn More
Heathrow Scientific™ Ampoule de flacon compte-gouttes de 3 ml
L’ampoule du flacon compte-gouttes en caoutchouc de silicone est conçue pour être utilisée avec les pipettes Pasteur, les petites pipettes et les compte-gouttes.
Marque: Heathrow Scientific™ HS20629B
73.19 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En caoutchouc de silicone
- Volume de 3 ml, 1,6 po (l) x 0,7 po de dia. ext. x 0,3 po de dia. d’orifice (41 mm (l) x 17,8 mm de dia. ext. x 6,5 mm de dia. d’orifice)
Spécification
Pipettes Pasteur, pipettes petites et compte-gouttes pour médicaments | |
Non autoclavable | |
Réutilisable | |
Rond | |
HS20629B | |
6.5 mm | |
Ampoule | |
Pipettes | |
1,6 in | |
0,7 in | |
Qualité certifiée |
Ampoule de flacon compte-gouttes | |
Bleu | |
Pipettes Pasteur, pipettes petites et compte-gouttes pour médicaments | |
Caoutchouc de silicone | |
Un fournisseur unique | |
Non stérile | |
3 mL | |
24 Pk. | |
41 mm | |
17,8 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30