Learn More
Kautex™ Buse et bouchon compte-gouttes, flacon en PEBD à col étroit
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 10/20/30 ml
Flacon de 1000/2000 ml
Flacon de 50/100/200 ml
Flacon de 500 ml
Diamètre (métrique):
14 mm
18 mm
25 mm
28 mm
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Description
- Couleur : naturel
- LPDE
- Compte-gouttes avec buse
Spécification
Spécification
| Couleur | Naturel |
| Comprend | Buse |
| Filetage (métrique) | 00 mm |
| Finition de col | 00 mm |
| Type de produit | Bouchon compte-gouttes |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon de 500 ml |
| Diamètre (métrique) | 25 mm |