Learn More
Buerkle™ Drop-boy Dropping Bottles
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
25 mL
50 mL
Description
- HDPE
- Drop dispenser and separate screw cap
- Closure included
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 10 mL |
Comprend | Drop dispenser and separate screw cap |
Matériau | HDPE |
Closure Included | Oui |
Hauteur (métrique) | 50 mm |
Diamètre (métrique) | 24 mm |
Type de bouchon | Screw Cap |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Drop-boy Dropping Bottles >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu