missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Drip tank PE recycled 220 L, retention capacity: 220 L, overall length: 1265 mm
Marque: Manutan A105127
Bac de rétention PE recyclé 220 L, Capacité de rétention: 220 L, Longueur hors tout: 1265 mm,Largeur
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 20.00000kg