Learn More
Buerkle™ Foret pour mole Buerkle™
Le foret pour mole Buerkle™ est spécialement conçu pour des propriétés de sol très spécifiques.
276.00€ - 530.00€
Spécification
Type de produit | Foret |
---|---|
Description | Équipement pour échantillonneur à foret de mole |
À utiliser avec (équipement) | Échantillonneur à foret de mole |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10391224
|
Buerkle™
5350-1015 |
Pour les sols argileux et humides |
276.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10095713
|
Buerkle™
5350-1025 |
Pour le sable grossier |
471.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10107503
|
Buerkle™
5350-1045 |
Pour la collecte et l’élimination des pierres |
530.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10571925
|
Buerkle™
5350-1030 |
Pour sols combinés |
280.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10637674
|
Buerkle™
5350-1040 |
Pour le gravier |
352.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10035673
|
Buerkle™
5350-1020 |
Pour le sable |
340.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10443015
|
Buerkle™
5350-1035 |
Pour les horizons de sol de berge |
408.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Sol argileux et humide
- Avec des panneaux latéraux étroits pour une résistance/friction minimale du sol. Comme les sols humides sont généralement très cohésifs, le sol adhère toujours parfaitement au foret.
- Sable
- Avec des panneaux latéraux larges et donc une grande capacité de rétention du sable.
- Sable grossier
- Avec des panneaux latéraux très larges s’enfermant encore plus du foret de sorte que même les sols de sable grossier et les sols très secs sont conservés.
- Combinée
- Conserve les sols fortement cohésifs et moins cohésifs.
- Bord de rivière
- Particulièrement adapté au forage de sols durs et incrustés et de sols mélangés avec du gravier fin. Les lames de foret font saillie du foret même, de sorte que la friction est considérablement réduite.
- Foret de gravier
- Avec des pelles obliques légèrement arrondies qui se tirent vers le bas dans le gravier. Toutes les pierres présentes sont fixées entre les côtés du foret. Le matériau de sol plus fin (sable grossier avec gravier fin) est retenu dans le foret.
- Épierreur
- L’épierreur permet de recueillir et d’enlever les pierres qui empêchent un échantillonnage correct avec l’un des autres forets.
Spécification
Foret | |
Équipement pour échantillonneur à foret de mole | |
Échantillonneur à foret de mole |