Learn More
Drierite™, sans indicateur, maillage 20-40, Thermo Scientific Chemicals
46.53€ - 177.89€
Identifiants chimiques
CAS | 7778-18-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CaO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.13 |
Numéro MDL | MFCD00010912 |
Clé InChI | OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L |
CID PubChem | 24497 |
ChEBI | CHEBI:31346 |
Nom IUPAC | sulfate de calcium |
SMILES | [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10582041
|
Thermo Scientific
219074540 |
454 g | Flacon en verre |
46.53€
454g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10125230
|
Thermo Scientific Acros
219070023 |
2.3 kg | Bouteille en plastique |
177.89€
2.30kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant, IndicateurIdentifiants chimiques
7778-18-9 | |
136.13 | |
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L | |
CHEBI:31346 | |
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O |
CaO4S | |
MFCD00010912 | |
24497 | |
sulfate de calcium |
Spécification
Drierite™ | |
1450.0°C | |
7778-18-9 | |
MFCD00010912 | |
15, 1708 | |
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L | |
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
136.13 | |
CHEBI:31346 |
20-40 mesh | |
Granulaire | |
CaO4S | |
01,107 | |
Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol. SiO2 and insolubles: 0.15% | |
0.14% | |
sulfate de calcium | |
24497 | |
136.14 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-900-3
missing translation for 'rtecsNumber' : WS6920000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Drierite]TS, without indicator