Learn More
Drierite™, sans indicateur, maillage 20-40, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
454 g
2.3 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
2.30kg
454g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant, Indicateur
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Drierite™ |
| Note relative au nom | 20-40 mesh |
| Point de fusion | 1450.0°C |
| Forme physique | Granulaire |
| Quantité | 454 g |
| Fieser | 01,107 |
| Merck Index | 15, 1708 |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol. SiO2 and insolubles: 0.15% |
| R2O | 0.14% |
| Afficher plus |