Learn More
Drierite, avec indicateur, 8 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3734194 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
2kg
500g
5kg
Code produit. 10276750
Marque: Thermo Scientific Acros 219095000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Drierite, CaO4S, Numéro CAS-7778-18-9, 7646-79-9, 5 kg, 39,09 %, 0,68 %, CHEBI:31346, 3,25 %, bleu, 01,107, 136,13, mention d’avertissement GHS :danger
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant, Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-18-9, 7646-79-9
Formule moléculaire CaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 136.13
Numéro MDL MFCD00010912
Clé InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Drierite™
Note relative au nom With indicator, 8 Mesh
Couleur Bleu
Forme physique Granulaire
Quantité 500 g
Fieser 01,107
Merck Index 15, 1708
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité SiO2 and insolubles: 0.58%
R2O 0.29%
Nom IUPAC sulfate de calcium
Poids de la formule 136.13