Learn More
Drierite™, avec indicateur, maillage 4, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-45059 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2kg
500g
Code produit. 10742071
Marque: Thermo Scientific Acros 219085000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant, Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-18-9, 7646-79-9
Formule moléculaire CaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 136.13
Numéro MDL MFCD00010912
Clé InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Drierite™
Note relative au nom 4 mesh
Couleur Bleu
Point de fusion 1450.0°C
Forme physique Granulés ou morceaux irréguliers
Matériau Calcium Sulfate with Cobalt Chloride
Quantité 500 g
Fieser 01,107
Merck Index 15, 1708
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents
Nom IUPAC calcium ; sulfate
Poids de la formule 136.13
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Calcium sulfate, Cobalt(II) chloride