Learn More
Thermo Scientific™ Tests de validation d’échantillons DRI™ Creatinine-Detect™
Relevez le défi de la lutte contre l’utilisation d’additifs et d’adultérants pour masquer les substances réglementées avec les tests de validation d’échantillons Thermo Scientific™ DRI™ Creatinine-Detect™.
Marque: Thermo Scientific™ 1797
Description
Luttez contre l’utilisation d’additifs et d’adultérants pour masquer les substances réglementées dans les échantillons d’urine avec les tests de validation d’échantillons Thermo Scientific™ DRI™ Creatinine-Detect™. Liquides et prêts à l’emploi, ces tests peuvent être utilisés sur une multitude d’analyseurs de chimie générale.
- Calibrateurs et contrôles correspondants proposés dans des formats appropriés
- Méthode complète et automatisée pour tester l’intégrité et l’adultération de l’échantillon
Spécification
Température ambiante | |
Créatinine | |
Réactif |
Tests de validation d’échantillons DRI Creatinine-Detect | |
Urine | |
500 mL |