Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille de particules Dri-Cal™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
5 μm
6 μm
7 μm
8 μm
10 μm
15 μm
20 μm
25 μm
50 μm
70 μm
100 μm
Förpackningsstorlek
1g
Beskrivning
Utilisez les étalons de taille de particules Thermo Scientific™ Dri-Cal™ pour l’étalonnage des instruments de mesure et de comptage des particules qui nécessitent des particules sèches.
Caractéristiques :
- Conditionnés dans des flacons de 1 gramme à embout compte-gouttes, ce qui permet à l’utilisateur de distribuer les particules directement dans la chambre d’échantillonnage ; ne convient pas à la dispersion en milieux liquides.
- Contient un certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST™, qui inclut une description de la méthode d’étalonnage et son incertitude, ainsi qu’un tableau des propriétés chimiques et physiques.
- Une fiche de données de sécurité accompagne les instructions de manipulation et de mise au rebut
- Lots numérotés pour le service et l’assistance techniques
Specifikationer
Specifikationer
| Additif | Peut contenir des traces de dispersant |
| Concentration | 100 % de matières solides |
| Contenu et stockage | Stockez à température ambiante dans un endroit sec. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Une protection respiratoire contre la poussière est recommandée. |
| Contenu | Microsphères colorées et sèches (DVB) en polystyrène |
| Description | Utilisées pour l‘étalonnage d‘instruments d‘analyse de tailles et de comptage des particules qui nécessitent des particules sèches pour la mesure de milieux secs. |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Étalonnage du compteur à particules sèches |
| Matériau | Polystyrène Divinylbenzènene (PS-DVB) |
| Type de produit | Particules d’étalonnage de taille |
| Comprend | Certificat d’étalonnage et de traçabilité |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering