Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille de particules Dri-Cal™
Code produit. 11838283 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
5 μm
6 μm
7 μm
8 μm
10 μm
15 μm
20 μm
25 μm
50 μm
70 μm
100 μm
Conditionnement:
1g
Code produit. 11838283
Marque: Thermo Scientific™ DC06
Utilisez les étalons de taille de particules Thermo Scientific™ Dri-Cal™ pour l’étalonnage des instruments de mesure et de comptage des particules qui nécessitent des particules sèches.
Caractéristiques :
  • Conditionnés dans des flacons de 1 gramme à embout compte-gouttes, ce qui permet à l’utilisateur de distribuer les particules directement dans la chambre d’échantillonnage ; ne convient pas à la dispersion en milieux liquides.
  • Contient un certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST™, qui inclut une description de la méthode d’étalonnage et son incertitude, ainsi qu’un tableau des propriétés chimiques et physiques.
  • Une fiche de données de sécurité accompagne les instructions de manipulation et de mise au rebut
  • Lots numérotés pour le service et l’assistance techniques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Peut contenir des traces de dispersant
Concentration 100 % de matières solides
Contenu et stockage Stockez à température ambiante dans un endroit sec. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Une protection respiratoire contre la poussière est recommandée.
Contenu Microsphères colorées et sèches (DVB) en polystyrène
Description Utilisées pour l‘étalonnage d‘instruments d‘analyse de tailles et de comptage des particules qui nécessitent des particules sèches pour la mesure de milieux secs.
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Étalonnage du compteur à particules sèches
Matériau Polystyrène Divinylbenzènene (PS-DVB)
Type de produit Particules d’étalonnage de taille
Comprend Certificat d’étalonnage et de traçabilité
Densité des particules 1,05 g/cm³
Quantité 1 g
Indice de réfraction De 1,59 à 589 nm (25°C)
Distribution des tailles s = 0,8 µm, 13 % CV
Stabilité Produit stable pendant une période minimum de 24 mois
Diamètre (métrique) 6 μm