Learn More
Cole-Parmer™ Chauffe-bloc numérique Dri-Block™ Code produit.: 15285607
Expédition estimée: 24-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Cole-Parmer™ Chauffe-bloc numérique Dri-Block™
Code produit. 15285607
Température ambiante +5°C jusqu’à 100°C, 3, Digital
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
0.2°C à 37°C, 0.25°C à 100°C ; 0.5°C à 37°C, 0.5°C à 100°C
200°C
Ambient +5° to 100°C
Température ambiante +5°C jusqu’à 100°C
Nbre de blocs:
2
3
Type de contrôleur:
Digital
Digital, Twin Control, 100°C
Numérique, RS-232 ; 200°C
Code produit. 15285607
Marque: Cole-Parmer™ 3662004
Expédition estimée: 24-06-2025
Choisissez un dispositif de chauffage, puis des blocs pour répondre aux besoins de vos applications.
  • Les unités couvrent la plage de températures de 5°C à 100°C ou 200°C (selon le modèle) en utilisant des blocs en alliage d’aluminium usinés comme milieu de transfert thermique.
  • Les témoins lumineux indépendants indiquent l’alimentation secteur, l’action de chauffage et la coupure en cas de surchauffe. Un interrupteur marche/arrêt, un connecteur secteur et un porte-fusible double sont montés sur le panneau arrière.
  • Un écran à boutons-poussoirs simple permet de régler la température. Les températures peuvent s’afficher en °C ou en °F.
  • Le minuteur intégré peut être réglé par incréments de 1 minute jusqu’à 99 h 59 min.
  • En alliage d’aluminium peint et PPS robuste, léger et résistant à des températures constantes pouvant atteindre 260°C.
  • Bien que les unités chauffent rapidement, l’aération et l’isolation hautement efficace permettent de s’assurer que les boîtiers restent suffisamment froids pour être manipulés, même aux températures de fonctionnement maximales.
  • Chaque unité est fournie avec un outil d’extraction pour faciliter le retrait des blocs d’insertion.
Spécification
Type de contrôleur Digital
Capacité Sample Tubes and Plates
Matériau Alliage d’aluminium peint, PPS
No. of Places 3 inserts
Plage de températures (métrique) Température ambiante +5°C jusqu’à 100°C
Type Bloc à bain sec
Temps de chauffage 7 min.
Comprend Outil d’extraction
Nbre de blocs 3
Stabilité de la température À 37°C ≤ ±0,1°C ; à 100°C ≤ ±0,15°C
Uniformité de la température Température ambiante de +5 à 100°C
Largeur (impériale) 11 in.
Largeur (métrique) 279 mm
Hauteur (impériale) 4.1 in.
Hauteur (métrique) 105 mm
Profondeur (impériale) 10.2 in.
Profondeur (métrique) 260 mm
Poids (métrique) 7 kg
Tension 115/230 V
Puissance 600 w
Fréquence 50/60 Hz
Nom du produit
Cole-Parmer™ Chauffe-bloc numérique Dri-Block™ >