Learn More
Cole-Parmer™ Chauffe-bloc numérique Dri-Block™
Code produit. 15275607
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
0.2°C à 37°C, 0.25°C à 100°C ; 0.5°C à 37°C, 0.5°C à 100°C
200°C
Ambient +5° to 100°C
Température ambiante +5°C jusqu’à 100°C
Nbre de blocs:
2
3
Type de contrôleur:
Digital
Digital, Twin Control, 100°C
Numérique, RS-232 ; 200°C
Choisissez un dispositif de chauffage, puis des blocs pour répondre aux besoins de vos applications.
  • Les unités couvrent la plage de températures de 5°C à 100°C ou 200°C (selon le modèle) en utilisant des blocs en alliage d’aluminium usinés comme milieu de transfert thermique.
  • Les témoins lumineux indépendants indiquent l’alimentation secteur, l’action de chauffage et la coupure en cas de surchauffe. Un interrupteur marche/arrêt, un connecteur secteur et un porte-fusible double sont montés sur le panneau arrière.
  • Un écran à boutons-poussoirs simple permet de régler la température. Les températures peuvent s’afficher en °C ou en °F.
  • Le minuteur intégré peut être réglé par incréments de 1 minute jusqu’à 99 h 59 min.
  • En alliage d’aluminium peint et PPS robuste, léger et résistant à des températures constantes pouvant atteindre 260°C.
  • Bien que les unités chauffent rapidement, l’aération et l’isolation hautement efficace permettent de s’assurer que les boîtiers restent suffisamment froids pour être manipulés, même aux températures de fonctionnement maximales.
  • Chaque unité est fournie avec un outil d’extraction pour faciliter le retrait des blocs d’insertion.
Spécification
Type de contrôleur Digital
Capacité Sample Tubes and Plates
No. of Places 3 inserts
Plage de températures (métrique) 0.2°C à 37°C, 0.25°C à 100°C ; 0.5°C à 37°C, 0.5°C à 100°C
Type Bloc à bain sec
Temps de chauffage 9 min.
Comprend Outil d’extraction
Nbre de blocs 3
Stabilité de la température À 37°C ≤ ±0,1°C ; à 100°C ≤ ±0,15°C
Uniformité de la température Température ambiante de +5 à 200°C
Largeur (impériale) 11 in.
Largeur (métrique) 279 mm
Hauteur (impériale) 4.1 in.
Hauteur (métrique) 105 mm
Profondeur (impériale) 10.2 in.
Profondeur (métrique) 260 mm
Poids (métrique) 6 kg
Tension 115/230 V
Puissance 450 w
Fréquence 50/60 Hz