Learn More
Thermo Scientific™ Master Mix PCR DreamTaq (2X)
Obtenez une sensibilité plus élevée, des produits de PCR plus longs et des rendements plus élevés dans toutes les applications PCR standard grâce à cet ADN polymérase Taq amélioré.
Marque:  Thermo Scientific™ K1072
Code produit. 15797516
Description
Description
L’ADN polymérase DreamTaq est un ADN polymérase Taq amélioré, optimisé pour toutes les applications de PCR standard. Il assure une sensibilité accrue, des produits PCR plus longs et des rendements supérieurs par rapport à la Taq ADN polymérase classique. L’ADN polymérase DreamTaq utilise la même préparation de réaction et les mêmes conditions de cyclage que l’ADN polymérase Taq classique. Une optimisation poussée des conditions de réaction n’est pas requise. Il est fourni avec un tampon DreamTaq optimisé, contenant 20 mM de MgCl2.
Le Master Mix PCR DreamTaq PCR (2X) est une solution prête à l’emploi contenant l’ADN polymérase DreamTaq, un tampon DreamTaq optimisé, du MgCl2 et des dNTP. Cette formulation pré-mélangée permet d'économiser du temps et de réduire la contamination grâce à une diminution des étapes de pipetage requises pour la préparation de la PCR. Le mélange maître conserve toutes les fonctionnalités de l’ADN polymérase DreamTaq. Il assure une amplification robuste pouvant atteindre jusqu’à 6 kb à partir de l’ADN génomique et jusqu’à 20 kb à partir de l’ADN viral.
Points clés
  • Amplification robuste avec une optimisation minimale
  • Rendements élevés des produits de PCR
  • Sensibilité plus élevée en comparaison avec l’ADN polymérase Taq classique
  • Amplification des cibles longues pouvant atteindre jusqu’à 6 kb d’ADN génomique et 20 kb d’ADN viral
  • Incorpore des nucléotides modifiés, mais pas de dUTP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Contenu :
• 20 x 1,25 ml de Master Mix PCR DreamTaq (2X), qui comprend l’ADN polymérase DreamTaq, le tampon DreamTaq 2X, des dNTP et du MgCl2 à 4 mM
• 20 x 1,25 ml d’eau exempte de nucléases
Conserver à -20°C.
ADN polymérase DreamTaq
20 x 1.25 ml
Standard PCR
1 X
3’-A
Colorless
Faible
Standard
Dry Ice
5 U/μL
Non
SuperMix ou Master Mix