Learn More
Thermo Scientific™ Master Mix PCR DreamTaq (2X)
Obtenez une sensibilité plus élevée, des produits de PCR plus longs et des rendements plus élevés dans toutes les applications PCR standard grâce à cet ADN polymérase Taq amélioré.
Marque: Thermo Scientific™ K1071
124.13 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 1.51950kg
Description
L’ADN polymérase DreamTaq est un ADN polymérase Taq amélioré, optimisé pour toutes les applications de PCR standard. Il assure une sensibilité accrue, des produits PCR plus longs et des rendements supérieurs par rapport à la Taq ADN polymérase classique. L’ADN polymérase DreamTaq utilise la même préparation de réaction et les mêmes conditions de cyclage que l’ADN polymérase Taq classique. Une optimisation poussée des conditions de réaction n’est pas requise. Il est fourni avec un tampon DreamTaq optimisé, contenant 20 mM de MgCl2.
Le Master Mix PCR DreamTaq PCR (2X) est une solution prête à l’emploi contenant l’ADN polymérase DreamTaq, un tampon DreamTaq optimisé, du MgCl2 et des dNTP. Cette formulation pré-mélangée permet d'économiser du temps et de réduire la contamination grâce à une diminution des étapes de pipetage requises pour la préparation de la PCR. Le mélange maître conserve toutes les fonctionnalités de l’ADN polymérase DreamTaq. Il assure une amplification robuste pouvant atteindre jusqu’à 6 kb à partir de l’ADN génomique et jusqu’à 20 kb à partir de l’ADN viral.
Points clés
- Amplification robuste avec une optimisation minimale
- Rendements élevés des produits de PCR
- Sensibilité plus élevée en comparaison avec l’ADN polymérase Taq classique
- Amplification des cibles longues pouvant atteindre jusqu’à 6 kb d’ADN génomique et 20 kb d’ADN viral
- Incorpore des nucléotides modifiés, mais pas de dUTP
Specifications
Contenu : • 4 x 1,25 ml de Master Mix PCR DreamTaq (2X), qui comprend l’ADN polymérase DreamTaq, le tampon DreamTaq 2X, des dNTP et du MgCl2 à 4 mM • 4 x 1,25 ml d’eau exempte de nucléases Conserver à -20°C. |
|
ADN polymérase DreamTaq | |
DreamTaq™ | |
Non | |
SuperMix ou Master Mix |
Faible | |
Standard | |
1 X | |
3’-A |
Dans certains pays, l’utilisation de ce produit est protégée par des brevets. Dans ces pays, l’achat de ce produit est soumis à l’obtention d’une licence limitée et non transférable, qui autorise uniquement l’acheteur à utiliser cette quantité de produit pour ses propres recherches internes.
Ce produit est sous licence en vertu d'un ou de plusieurs brevets américains n° 5,500,363 et 5,352,778 ou de brevets étrangers correspondants. Ce produit est sous licence en vertu du brevet américain n° 5,436,149 ou des brevets étrangers correspondants détenus par Takara Bio, Inc.
Brevet en instance.