Learn More
Thermo Scientific™ Master Mix pour PCR à démarrage à chaud DreamTaq™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Includes
Master Mix PCR à démarrage à chaud DreamTaq Hot, 2X ; eau, exempte de nucléase
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, available in colorless and green formats, is a ready-to-use 2X reaction mix that includes DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, DreamTaq Buffer, magnesium, and dNTPs.
L’ADN polymérase à démarrage à chaud Thermo Scientific™ DreamTaq™ est une ADN polymérase Taq à démarrage à chaud améliorée qui augmente la spécificité, la sensibilité et les rendements de la PCR par rapport aux ADN polymérases Taq à démarrage à chaud conventionnelles. L’ADN polymérase à démarrage à chaud DreamTaq utilise l’inhibition basée sur les anticorps de l’activité de l’ADN polymérase à température ambiante pour empêcher l’amplification de produits non spécifiques avant l’étape d’amplification.
De meilleurs résultats de la réaction :
- Un rendement supérieur des amplicons cibles à partir de faibles quantités de modèles.
- Une meilleure spécificité de réaction grâce à une technologie de démarrage à chaud fiable.
- Une plus large gamme de longueurs d’amplicons : amplification de routine des fragments d’ADN génomique jusqu’à 6 kb.
Commodité améliorée :
- Préparation de la réaction à température ambiante.
- Optimisation minimisée de la concentration en Mg2+ et des températures d’hybridation des amorces grâce à un tampon de réaction optimisé.
- Flux de travail simplifié et procédure de pipetage minimisée grâce au format master mix 2X.
Taille de l’amplicon (ADN complexe) : 6 kb
Fidélité (vs. Taq) : 1X
Recommended Storage
Store at -20C.
Spécification
Spécification
| Concentration | 2X |
| Contenu et stockage | Contenu : • Master Mix PCR à démarrage à chaud DreamTaq Green (2X) 4 x 1,25 ml • Eau exempte de nucléase 4 x 1,25 ml À conserver entre -5 et -30°C. |
| GC-Rich PCR Performance | Faible |
| Polymérase | ADN polymérase DreamTaq |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| Quantité | 200 réactions |
| Conditions d’expédition | Glace humide ou sèche. |
| À utiliser avec (application) | Hot-start PCR |
| Hot Start | Fonctionnalité Hot-Start intégrée |
| Nbre de réactions | 200 réactions |
| Afficher plus |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.