Learn More
Thermo Scientific™ Mélange Master Mix DreamTaq™ Hot Start Green PCR
L’ADN polymérase Thermo Scientific DreamTaq Hot Start est à privilégier si vous avez besoin d’une amplification constante et robuste avec des étapes d’optimisation minimes
131.00€ - 580.00€
Spécification
GC-Rich PCR Performance | Faible |
---|---|
Polymérase | ADN polymérase DreamTaq |
Vitesse de réaction | Standard |
Conditions d’expédition | Glace humide ou sèche. |
À utiliser avec (application) | Hot-start PCR |
Description
L’ADN polymérase à démarrage à chaud Thermo Scientific™ DreamTaq™ est une ADN polymérase Taq à démarrage à chaud améliorée qui augmente la spécificité, la sensibilité et les rendements de la PCR par rapport aux ADN polymérases Taq à démarrage à chaud conventionnelles. L’ADN polymérase à démarrage à chaud DreamTaq utilise l’inhibition basée sur les anticorps de l’activité de l’ADN polymérase à température ambiante pour empêcher l’amplification de produits non spécifiques avant l’étape d’amplification.De meilleurs résultats de la réaction :
- Un rendement supérieur des amplicons cibles à partir de faibles quantités de modèles.
- Une meilleure spécificité de réaction grâce à une technologie de démarrage à chaud fiable.
- Une plus large gamme de longueurs d’amplicons : amplification de routine des fragments d’ADN génomique jusqu’à 6 kb.
Commodité améliorée :
- Préparation de la réaction à température ambiante.
- Optimisation minimisée de la concentration en Mg2+ et des températures d’hybridation des amorces grâce à un tampon de réaction optimisé.
- Flux de travail simplifié et procédure de pipetage minimisée grâce au format master mix 2X.
- Chargement direct des produits de PCR sur un gel.
Spécification
Faible | |
Standard | |
Hot-start PCR | |
Fonctionnalité Hot-Start intégrée | |
SuperMix ou Master Mix |
ADN polymérase DreamTaq | |
Glace humide ou sèche. | |
2X | |
3’-A |