Learn More
Thermo Scientific™ Master Mix PCR DreamTaq Green (2X)
Gagnez du temps dans les applications de PCR avec Master Mix et obtenez une sensibilité plus élevée, des produits de PCR plus longs et des rendements supérieurs par rapport à l’ADN polymérase Taq classique.
130.00€ - 500.00€
Spécification
GC-Rich PCR Performance | Faible |
---|---|
Polymérase | ADN polymérase DreamTaq |
Vitesse de réaction | Standard |
Conditions d’expédition | Dry Ice |
À utiliser avec (application) | Standard PCR |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11813933
|
Thermo Scientific™
K1081 |
200 Reactions |
130.00€
200 réactions |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11816843
|
Thermo Scientific™
K1082 |
1000 Reactions |
500.00€
1000 réactions |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le mélange maître conserve toutes les fonctionnalités de l’ADN polymérase DreamTaq. Il assure une amplification robuste pouvant atteindre jusqu’à 6 kb à partir de l’ADN génomique et jusqu’à 20 kb à partir de l’ADN viral. Il assure une sensibilité accrue, des produits de PCR plus longs et des rendements supérieurs par rapport à l’ADN polymérase Taq classique. Une optimisation poussée des conditions de réaction n’est pas requise.
Points clés- Chargement direct du produit issu de la PCR sur le gel
- Rendements élevés et haute sensibilité de la PCR
- Amplification des cibles longues pouvant atteindre jusqu’à 6 kb d’ADN génomique et jusqu’à 20 kb d’ADN viral
- Amplification robuste avec une optimisation minimale
- Incorpore des nucléotides modifiés, mais pas de dUTP
Applications
- Amplification PCR de routine des fragments d’ADN jusqu’à 6 kb
- Génotypage
- PCR à haut rendement
Spécification
Faible | |
Standard | |
Standard PCR | |
1 X | |
3’-A |
ADN polymérase DreamTaq | |
Dry Ice | |
2X | |
Non | |
SuperMix ou Master Mix |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.