Learn More
Thermo Scientific™ Solution de sonde fluorescente DRAQ5™ (5 mM)
Colorez les cellules vivantes ou fixées avec cette coloration d’ADN rouge lointain.
Marque: Thermo Scientific™ 62251
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Colorez les cellules vivantes ou fixées avec la sonde fluorescente Thermo Scientific™ DRAQ5, une coloration d’ADN rouge lointain.
Les dosages cellulaires de fluorescence, tels que la cytométrie de flux, le protocole In-cell ELISA, la microscopie par fluorescence et l’imagerie à haute densité nécessitent un marqueur fluorescent pour identifier les cellules individuelles. Lorsque plusieurs sondes fluorescentes sont utilisées pour détecter différentes cibles ou activités cellulaires, chaque sonde doit avoir un spectre fluorescent différent de celui des autres sondes. Les sondes de liaison d’ADN bleu fluorescent, Hoechst et DAPI sont fréquemment utilisées ; toutefois, ces sondes ne peuvent pas être utilisées lorsqu’aucune illumination UV n’est disponible ou que d’autres sondes à fluorescence bleue sont utilisées. Par conséquent, les sondes nucléaires qui émettent dans une couleur autre que le bleu sont utiles pour l’identification et la numération des cellules et pour déterminer la morphologie nucléaire et le contenu en ADN.- En raison de cette excitation et de cette émission en rouge lointain, la sonde fluorescente DRAQ5 peut être multiplexée avec de nombreux autres fluorophores et est idéale pour les cellules exprimant les protéines de fusion des protéines vertes fluorescentes (GFP)
- Elle est compatible avec de nombreux protocoles existants pour toute une gamme de plateformes d’instruments
- Elle émet dans la région du rouge lointain, est lipophile et traverse les membranes cellulaires et nucléaires des cellules vivantes et des cellules fixées, ainsi que les tissus, pour une coloration rapide de l’ADN
- Le colorant est hydrosoluble, fourni prêt à l’emploi et ne nécessite pas de RNase, de lyse des cellules, ni d’étape de lavage, ce qui en fait un colorant compatible avec l’automatisation
- Parce que la coloration de l’ADN est stœchiométrique, la sonde fluorescente DRAQ5 peut être utilisée pour l’analyse du contenu en ADN dans les études de prolifération cellulaire
Spécification
Perméable aux cellules | |
Conserver à 4°C. | |
Fluorescence | |
Microscope à fluorescence, Instrument à grande capacité | |
Perméant aux cellules | |
647 nm | |
Pierce™ | |
200 μl | |
Noyau, cytosol, cytoplasme |
Rouge | |
Solution de sonde fluorescente DRAQ5™ (5 mM) | |
Imagerie cellulaire | |
Solution de sonde fluorescente | |
681 nm | |
Liquide | |
> 99 % | |
Soluble à des concentrations de fonctionnement dans de l’eau et des tampons types |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- DRAQ5 Fluorescent Probe Solution (5 mM)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1,5-bis{[2-(di-methylamino) ethyl]amino}-4, 8-dihydroxyanthracene-9,10-dione
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu