Learn More
Thermo Scientific™ Solution de sonde fluorescente DRAQ5™ (5 mM)
Code produit. 11820154 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
50 μl
200 μl
1 mL
Conditionnement:
200µL
Code produit. 11820154
Marque: Thermo Scientific™ 62254
Edge
Colorez les cellules vivantes ou fixées avec cette coloration d’ADN rouge lointain.
Colorez les cellules vivantes ou fixées avec la sonde fluorescente Thermo Scientific™ DRAQ5, une coloration d’ADN rouge lointain.
Les dosages cellulaires de fluorescence, tels que la cytométrie de flux, le protocole In-cell ELISA, la microscopie par fluorescence et l’imagerie à haute densité nécessitent un marqueur fluorescent pour identifier les cellules individuelles. Lorsque plusieurs sondes fluorescentes sont utilisées pour détecter différentes cibles ou activités cellulaires, chaque sonde doit avoir un spectre fluorescent différent de celui des autres sondes. Les sondes de liaison d’ADN bleu fluorescent, Hoechst et DAPI sont fréquemment utilisées ; toutefois, ces sondes ne peuvent pas être utilisées lorsqu’aucune illumination UV n’est disponible ou que d’autres sondes à fluorescence bleue sont utilisées. Par conséquent, les sondes nucléaires qui émettent dans une couleur autre que le bleu sont utiles pour l’identification et la numération des cellules et pour déterminer la morphologie nucléaire et le contenu en ADN.
  • En raison de cette excitation et de cette émission en rouge lointain, la sonde fluorescente DRAQ5 peut être multiplexée avec de nombreux autres fluorophores et est idéale pour les cellules exprimant les protéines de fusion des protéines vertes fluorescentes (GFP)
  • Elle est compatible avec de nombreux protocoles existants pour toute une gamme de plateformes d’instruments
  • Elle émet dans la région du rouge lointain, est lipophile et traverse les membranes cellulaires et nucléaires des cellules vivantes et des cellules fixées, ainsi que les tissus, pour une coloration rapide de l’ADN
  • Le colorant est hydrosoluble, fourni prêt à l’emploi et ne nécessite pas de RNase, de lyse des cellules, ni d’étape de lavage, ce qui en fait un colorant compatible avec l’automatisation
  • Parce que la coloration de l’ADN est stœchiométrique, la sonde fluorescente DRAQ5 peut être utilisée pour l’analyse du contenu en ADN dans les études de prolifération cellulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Perméabilité cellulaire Perméable aux cellules
Couleur Rouge
Contenu et stockage Conserver à 4°C.
Description Sonde fluorescente DRAQ5 Cellomics
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Imagerie cellulaire
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, Instruments d’analyse à haut contenu
Type de produit Solution de sonde fluorescente
Type de colorant Perméant aux cellules
Emission 681 nm
Excitation Wavelength Range 647 nm
Forme Liquide
Gamme de produits Pierce
Pureté ou qualité > 99 %
Quantité 50 μl
Solubilité Soluble à des concentrations de fonctionnement dans de l’eau et des tampons types
Localisation subcellulaire Noyau, cytosol, cytoplasme
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DRAQ5 50 UL (5MM)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1, 5-bis{¢2-(dimethylamino)ethyl!amino }-4, 8-dihydroxyanthracene-9, 1 0-dione( 0.1-1 ), 1, 5-bis{