Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ DRAQ5™
Colorant à anthraquinone avec une haute affinité pour l’ADN double brin. Il s’agit d’un colorant perméable aux membranes qui peut marquer des cellules vivantes ou fixées / mortes.
Marque: Invitrogen™ 65-0880-96
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Dans la cytométrie en flux, ce colorant peut être utilisé pour distinguer les cellules nucléées et non nucléées.
- DRAQ5™ peut également être utilisé pour signaler le contenu en ADN nucléaire pour l’analyse de la ploïdie et du cycle cellulaire, car il se lie à l’ADN par stoechiométrie. Pour la microscopie fluorescente, il peut être utilisé comme une contre-coloration nucléaire
- Excité par des longueurs d’onde de 488 à 647 nm
- Pour la microscopie / l’imagerie, des sources de 633 ou 647 nm sont recommandées pour l’excitation
- Pour la cytométrie en flux, avec une excitation à 488 nm, ce colorant peut être détecté avec des ensembles de filtres conçus pour le PerCP-eFluor™ 710 ou le PerCP-Cy5.5 (miroir dichroïque 685LP et filtre passe bande 710 / 50) ; avec une excitation à 633 nm, il peut être détecté avec des ensembles de filtres conçus pour l’APC (filtre passe bande 660 / 20)
- Pour les applications d’analyse de cycle cellulaire / ADN, un filtre de longueur d’onde supérieure est recommandé, tel qu’un filtre 710LP ou un ensemble de filtres conçu pour le PE-Cy7 (miroir dichroïque 735LP et filtre passe bande 780 / 60), afin d’optimiser le CV pour les pics G1 et G2/M
- En raison de ses grandes propriétés d’excitation et d’émission, DRAQ5™ n’est pas recommandé en association avec d’autres fluorochromes rouges lointain excités par les faisceaux laser 488 ou 633 nm, notamment PE-Cy7, PerCP-eFluor™ 710, PerCP-Cy5.5, APC, Alexa Fluor™ 647, Alexa Fluor™ 700, APC-eFluor™ 780 et équivalents (APC-Alexa Fluor™ 750 et APC-Cy7)
Spécification
Rouge | |
Immunohistochimie (IHC), Cytométrie en flux | |
Colorant | |
eBioscience™ |
Fluorescence | |
Microscope à fluorescence | |
488-647⁄633-710 | |
200 μl |
Usage exclusivement réservé à la recherche