Learn More
Bochem™ Racks de vidange avec bac de rétention
Click to view available options
Nbre de racks:
44 fiches
65 fiches
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour tubes à essai et flacons
- Deux tailles : 44 et 65 fiches
- Doublure en PA
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack de vidange avec bac de rétention |
| Capacité | Tubes à essai et flacons |
| Forme | Rectangle |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Tubes à essai et flacons de vidange |
| Nbre de racks | 44 fiches |
| Longueur (métrique) | 420 mm |
| Hauteur (métrique) | 610 mm |