Learn More
BRAND™ Base pour flacon à burette automatique Schiling
Code produit. 10514011 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de burette automatique Schilling 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10514011
Marque: BRAND™ 23725
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec burette automatique Schiling. Contient un flacon en plastique de 500 ml de 74 de 76 mm de diamètre.
  • Pour une utilisation avec burette automatique Schiling
  • Contient un flacon en plastique de 500 ml, de 74 à 76 mm de diamètre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Flacon de burette automatique Schilling 500 ml
Type Base pour flacons en plastique