Learn More
BRAND™ Burette de rechange SILBERBRAND™ AR-GLAS™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
15 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabrication AR-GLAS™
- À utiliser avec une burette automatique
- Dr Modèle Schilling
- Dos de style Schellbach
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Longueur (métrique) | 330 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Burettes automatiques |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type | Burette automatique |