Learn More
BRAND™ Burette de rechange SILBERBRAND™ AR-GLAS™
Fabriquée avec le modèle Dr. Schiling d’AR-GLAS™. Pour une utilisation avec des burettes automatiques.
Marque:  BRAND™ 23715
51.32 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10064310
  • 57.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-08-2024
Description
  • Fabrication AR-GLAS™
  • À utiliser avec une burette automatique
  • Dr Modèle Schilling
  • Dos de style Schellbach
Spécification
Spécification
15 ml
Burettes automatiques
Burette automatique
330 mm
Verre borosilicaté