Learn More
Dräger™ Pompe à tube automatique X-act™ 5000
Conçu pour les mesures avec tubes à court terme Dräger et pour les tubes et les systèmes d’échantillonnage
Marque: Dräger™ 4523500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fonctionnement simple et temps de mesure réduit
- Balayage des données de mesure des charges par code-barres
- Réglage automatique du débit pour les gaz techniques
- Aucun débitmètre externe nécessaire
- Connexion avec joint articulé de tube
- Avec affichage de segments et de matrices, lecteur de codes-barres et voyants clignotants
Kit de pompe à tube automatique X-act 5000 :
- Comprend une pompe avec bandoulière et une batterie NiMH rechargeable
- Avec alimentation électrique
Spécification
Conçu pour les mesures avec tubes à court terme Dräger et pour les tubes et les systèmes d’échantillonnage | |
Pompe à tube automatique X-acttrade; 5000 | |
Pour l’échantillonnage des gaz et vapeurs toxiques sur le lieu de travail | |
Pompe à tube, bandoulière |