Learn More
Dräger™ Tubes de détecteur à court terme - Ozone
Pour effectuer des mesures ponctuelles de divers gaz et vapeurs
236.00€ - 270.00€
Code produit | Marque | Composants mesurés | Plages de mesure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Composants mesurés | Plages de mesure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10120921
|
Dräger™
6733181 |
Ozone 0,05/b | 0,05 à 0,7 ppm |
270.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10355142
|
Dräger™
CH21001 |
Ozone 10/a | 20 à 300 ppm |
236.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Flacon en verre
- Échantillon d’air étalonné de 100 ml aspiré par le tube avec la pompe à soufflet Dräger Accuro™
- La plage de mesures indiquée peut être étendue pour certains tubes détecteurs.Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
- Homologué par l’Institut de l’équipement de sécurité (SEI).