Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme : Brouillard d’huile
Click to view available options
Composants mesurés:
Brouillard d’huile 1/a
Huile 10/a-P
Plages de mesure:
0,1 - 1 mg/m3
1 à 10 mg/msup3/sup
Conditionnement:
10 pièces
Description
Tubes de détection des gaz pour brouillard d’huile.
6733031 :
- Indique uniquement les aérosols d’huiles minérales et synthétiques (brouillard)
- Plage de mesure standard : 1 à 10 mg/m3
- Nº de courses n : 100
- Durée de mesure : env. 25 min.
- Changement de couleur : de blanc à marron
6728371 :
- Indique la concentration totale d’aérosols d’huiles minérales et synthétiques (brouillard) et de vapeurs d’huile
- Plage de mesure standard : 25 à 100 ug
- Changement de couleur : De blanc à beige ou jaune
Informations sur la commande
Remarque : L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Pour en savoir plus, contactez le service client Fisher.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Homologué par l’Institut de l’équipement de sécurité (SEI) |
| Composants mesurés | Brouillard d’huile 1/a |
| Plage d’humidité | Inférieur à 20 mg/L |
| Plages de mesure | 1 à 10 mg/msup3/sup |
| Nbre de coups | 100 |
| Quantité | 10 |
| Temps de réponse | 25 min |
| Plage de températures (impériale) | 50°F à 86°F |
| Plage de températures (métrique) | 10°C à 30°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- X10 GAS DETECTOR TUBE DRAEGER 6733031 OIL MIST
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.