Learn More
Dräger™ Tube à vapeurs nitreuses
Code produit. p-4909563
Click to view available options
Composants mesurés:
Vapeurs nitreuses 0,5/a
Vapeurs nitreuses 100/b
Vapeurs nitreuses 2/a
Vapeurs nitreuses 20/a
Plages de mesure:
0,5 à 10 ppm
100 à 5000 ppm
2 à 100 ppm
20 à 500 ppm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 12364569
Marque: Dräger™ 6724001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour effectuer des mesures ponctuelles pour divers gaz et vapeurs
  • Flacon en verre
  • Échantillon d’air étalonné de 100 ml aspiré par le tube avec la pompe à soufflet Dräger Accuro™
  1. La plage de mesures indiquée peut être étendue pour certains tubes détecteurs.Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
  2. Homologué par l’Institut de l’équipement de sécurité (SEI).
Spécification
Composants mesurés Vapeurs nitreuses 20/a
Plage d’humidité 40 mg/l
Plages de mesure 20 à 500 ppm
Nbre de coups 2
Quantité 10
Temps de réponse 30 s
Plage de températures (impériale) 59°F à 104°F
Plage de températures (métrique) De 15° à 40°C