Learn More
Dräger™ Tubes détecteurs à court terme – acide nitrique
Marque: Dräger™ 6728311
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour en savoir plus.
- Certifié Safety Equipment Institute (SEI, Institut de l’équipement de sécurité).
Spécification
Acide nitrique 1/a | |
1 à 50 ppm | |
10 | |
41°F à 104°F |
3 à 15 mg/l | |
10/20 | |
2 à 4 min | |
De 5° à 40°C |