Learn More
Dräger™ Tubes détecteurs à court terme – tube détecteur de mercure
Marque: Dräger™ CH23101
Code nomenclature Nacres: GB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Description
- L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour en savoir plus.
- Certifié Safety Equipment Institute (SEI, Institut de l’équipement de sécurité).
Spécification
Mercure 0,1/b | |
0,05 à 2 mg/msup3/sup | |
10 | |
32°F à 104°F |
Inférieur à 20 mg/L | |
40 à 1 | |
10 min | |
0°C à 40°C |